Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Mikrofläschchen aus Kunststoff mit Schnappring, Mikroeinsatz aus Glas
Beschreibung
- Nur für HPLC-Anwendungen empfohlenes Fläschchen-/Verschlusssystem
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch mit robotergesteuerter Handhabung
- Fläschchen können auch mit einer standardmäßigen 11 mm-Bördeldichtung aus Aluminium gebördelt werden
Spezifikation
TopSert | |
11.6 mm | |
0.35 ml | |
Schnapp/Crimp | |
Konischer integrierter Einsatz | |
0,2 ml | |
32 mm | |
ND11 |
Bernsteinfarbig | |
TPX | |
GC, HPLC | |
Polypropylenbox | |
<4 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |