Learn More
Thermo Scientific™ IPTG, dioxanfrei
Induzieren der Expression von Genen unter der Kontrolle des Lac Operons bei Klonierung und Proteinexpressionsverfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ R0391
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10213090
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
IPTG (Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranosid) ist ein äußerst stabiles synthetisches Lactose-Analogon. Es inaktiviert den Lac-Repressor und bewirkt die Synthese von Beta-Galaktosidase, eines Enzyms, das die Lactoseverwertung fördert. IPTG wird eingesetzt, um die Expression klonierter Gene zu induzieren, die vom Lac-Operon kontrolliert werden. Es wird gemeinsam mit X-Gal (#R0941) zur Bestimmung des Lac-Phänotyps beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening eingesetzt.
Er inaktiviert den Lac-Repressor und bewirkt die Synthese von Beta-Galaktosidase, eines Enzyms, das die Lactoseverwertung fördert. IPTG wird eingesetzt, um die Expression klonierter Gene zu induzieren, die vom Lac-Operon kontrolliert werden. Wird gemeinsam mit X-Gal zur Bestimmung des Lac-Phänotyps beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening eingesetzt.
Die gebrauchsfertige wässrige 100 mM IPTG-Lösung ist nicht toxisch, stabil, 0,22 μm-Membran-filtriert und eignet sich zur unmittelbaren Verwendung beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
direct use in blue/white colony screening.
IPTG, dioxane-free
1 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ IPTG, dioxanfrei > 1g