Learn More
HUBER CC-130A Visco 5, Durchsicht-Badthermostat
Visco-Thermostate eignen sich für Mess-Aufgaben mit Kapillar-Viskosimetern oder für den Einsatz von Densitometern. Die Geräte bieten höchste Temperaturkonstanz bei optimaler Temperaturverteilung im Thermostatenbad.
Marke: HUBER 2048.0001.01
Beschreibung
CC-130A Visco 5 mit Steuerung „Pilot ONE“- Durchsichtiges Umwälzbad
- Temperaturbereich: (15) 28 °C bis 100 °C.
- Heizleistung: 1,5 bis 2,1 kW
- Druckpumpe, max.: 27 l/min / 0,7 bar
- Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
- Badvolumen: 30L.
- Stromversorgung: 200-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Spezifikation
30 L | |
28°bis 100 °C | |
CC-130 A Visco 5 | |
200–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Viskosimeter, Densitometer | |
Pilot ONE | |
±0,01°C | |
220/240 V |