Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Mikrofläschchen aus Kunststoff mit Schnappring, Mikroeinsatz aus Glas
Nur für HPLC-Anwendungen empfohlen.
77.40 CHF - 79.90 CHF
Spezifikation
Beschreibung | TopSert |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
Material | TPX |
Volumen (metrisch) | 0.35 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11525924
|
Fisherbrand™
11 14 1656 |
Bernsteinfarbig |
79.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11585914
|
Fisherbrand™
11 14 1190 |
Durchsichtig |
77.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Nur für HPLC-Anwendungen empfohlenes Fläschchen-/Verschlusssystem
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch mit robotergesteuerter Handhabung
- Fläschchen können auch mit einer standardmäßigen 11 mm-Bördeldichtung aus Aluminium gebördelt werden
Spezifikation
TopSert | |
TPX | |
GC, HPLC | |
Polypropylenbox | |
<4 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
11.6 mm | |
0.35 ml | |
Schnapp/Crimp | |
Konischer integrierter Einsatz | |
0,2 ml | |
32 mm | |
ND11 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm-Mikrofläschchen aus Kunststoff mit Schnappring, Mikroeinsatz aus Glas