Learn More
3M™ Versaflo™ Kopf-, Hals- und Schulterabdeckung für PAPR der M-100 und M-300 Serie
Click to view available options
:
Kopf-, Hals- und Schulterabdeckung
Beschreibung
- Material: Einschichtiges Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Material | Polypropylen |
Produkttyp | Kopf-, Hals-, Schulterabdeckung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung, Elektrik, Instandhaltung, Lackieren, Schleifen, Schweißen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Versaflo™ Serien M-100 und M-300 |
Modell | M-976 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ Kopf-, Hals- und Schulterabdeckung für PAPR der M-100 und M-300 Serie >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur