Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Mikrofläschchen aus Kunststoff mit Schnappring, Mikroeinsatz aus Glas
47.66 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nur für HPLC-Anwendungen empfohlenes Fläschchen-/Verschlusssystem
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch mit robotergesteuerter Handhabung
- Fläschchen können auch mit einer standardmäßigen 11 mm-Bördeldichtung aus Aluminium gebördelt werden
Spezifikation
TopSert | |
11.6 mm | |
0.35 ml | |
Schnapp/Crimp | |
Konischer integrierter Einsatz | |
0,2 ml | |
32 mm | |
1. hydrolytische Klasse | |
Nein |
Durchsichtig | |
TPX | |
GC, HPLC | |
Polypropylenbox | |
<4 μl | |
Flachboden | |
100 | |
ND11 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
31Stunden
9Minuten
34Sekunden
56 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
1Stunden
9Minuten
34Sekunden
56
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm-Mikrofläschchen aus Kunststoff mit Schnappring, Mikroeinsatz aus Glas > Klar, konisch ,0.2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur