Learn More
HUBER CC-130A Visco 3, Durchsicht-Badthermostat
Visco-Thermostate eignen sich für Mess-Aufgaben mit Kapillar-Viskosimetern oder für den Einsatz von Densitometern. Die Geräte bieten höchste Temperaturkonstanz bei optimaler Temperaturverteilung im Thermostatenbad.
Marke:  HUBER 2001.0006.01
Artikelnummer. 13331849
  • 6480.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
CC-130A Visco 3 mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Durchsichtiges Umwälzbad
  • Temperaturbereich: (15) 28 °C bis 100 °C.
  • Heizleistung: 1,5/2,1 kW
  • Druckpumpe, max.: 27 l/min / 0,7 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
  • Badvolumen: 30L.
  • Stromversorgung: 200-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
30 L
28°bis 100 °C
CC-130 A Visco 3
200–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz
50/60 Hz
Viskosimeter, Densitometer
Pilot One
±0,01°C
220/240 V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
HUBER CC-130A Visco 3, Durchsicht-Badthermostat > Fassungsvermögen:Gehäuse 30L