Learn More
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
Marke:  Brady™ 065586
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10152604
  • 29.75 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
  • Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
  • Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
Spezifikation
Spezifikation
Sperrvorrichtung für Auslassventile
Blau
OSHA 1910,147
5.2 in.
132.08 mm
50.80 x 184.80 x 141.70 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
141 mm
Je 1
184 mm
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 BLUE
Polypropylen
Brady Gate Valve Lockouts
0.38 in.
9,7 mm
184,80 x 141,70 mm
5.58 in.
Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch
7.28 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen > Blau; Breite:184mm; Höhe:141mm