Learn More
Thermo Scientific™ 0,5 ml, ohne Rändelung, ohne Rand, bernsteinfarben
GREENER_CHOICE
Echter Schutz_ sichere Vorbereitung, Übertragung und Lagerung von Proben mit Thermo Scientific Mikroröhrchen mit Schraubverschluss. Erhältlich in mehreren Volumen, Verpackungsoptionen und Reinigungsangaben.
Marke:  Thermo Scientific™ 3490ANK
437.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16245620
  • 576.00 CHF / 5000 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Bernsteinfarben
NonKnurl
Kühllagerung:-80 °C bis +95 °C.Flüssiger Stickstoff:Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2
Ultraviolett(UV)-Schutz durchschn. 1.22 % Transmission zwischen 220 und 500 nm
Manuelles/Hand-Drehmoment:Standard:0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:1,412 bis 28,24 Ncm.Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter:1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:14,83 bis 28,24 Ncm
Nein
PCR-fähig
18000xG
2 ml
100 % reines Polypropylen
500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel
Nicht steril, frei von: RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen und Endotoxin, ATP, PCR-Inhibitoren
Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimminhibition
Unsteril
Not Included
Skirted
Screw-cap Microtube
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 0,5 ml, ohne Rändelung, ohne Rand, bernsteinfarben >
† Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Verschlusskappen sind nicht zum Autoklavieren empfohlen. Steril lieferbar.
Nicht zum Eintauchen und Lagern in flüssiger Phase LN2 vorgesehen