Learn More
BRAND™ Mikroröhrchen mit Schraubverschlüssen
Aus Polypropylen. BRAND™ Mikroröhrchen mit Schraubverschlüssen verfügen über eine mattierte Beschriftungsfläche, die Platz für die Probenidentifizierung und andere Beschriftungen bietet. Graduierte Röhrchen sind steril, Endotoxin-frei, nicht mutagen und ungiftig sowie DNA-, DNase- und RNase-frei. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -196 °C und 121 °C.
Marke:  BRAND™ 780753
214.70 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10430823
  • 226.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aus Polypropylen.
  • Graduiert.
  • Umfasst Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit Silikondichtung.
  • Die mattierte Beschriftungsfläche bietet Platz für die Beschriftung zur Probenidentifizierung und andere Kennzeichnungen.
  • Der Temperaturbereich liegt zwischen –196 und 121 °C.
  • Frei von DNA, DNase und RNase.
  • Steril, Endotoxin-frei, nicht mutagen, nicht toxisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 285
Autoklavierbar
Durchsichtig
Freistehender konischer Boden
500/Packung
Steril
Schraubverschluss
Polypropylen
2 ml
Polypropylen
47 mm
–196 bis 121 °C
Ja
11 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Mikroröhrchen mit Schraubverschlüssen > Fassungsvermögen:2 ml; Boden:Freier Stand