Learn More
Gibco™ Virustransportmedium
Eine gebrauchsfertige Lösung, die Hanks' Balanced Salzlösung, hitzeinaktiviertes FKS, Gentamicin-Sulfat und Amphotericin B enthält.
Marke: Gibco™ A48750DK
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kit für den Transport von Proben, bei denen Verdacht auf Virenbefall besteht
Gibco Virus-Transportmedium eignet sich für den Transport von Proben, bei denen Verdacht auf Virenbefall besteht. Es ist eine gebrauchsfertige Lösung, die Hanks' Balanced Salzlösung, hitzeinaktiviertes FKS, Gentamicin-Sulfat und Amphotericin B enthält.
Spezifikation
Tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Ohne Glukose, Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat |
1 X | |
Virustransportmedium | |
Steril gefiltert | |
Trockeneis |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Virustransportmedium > 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur