Learn More
Sartorius™ Ionisationsgebläse zur statischen Entladung von Wägegut (220V)
Neutralisieren Sie die statische Elektrizität innerhalb von Sekunden. Sartorius™ Ionisationsgebläse arbeitet, indem Ionen auf das zu wiegende Material geschossen werden.
Marke:  Sartorius™ YIB01-0DR
1722.49 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10459312
  • 1860.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Neutralisiert statische Elektrizität
  • Macht komplizierte, teure und oft ineffiziente Ansätze zur Änderung der Luftfeuchtigkeit überflüssig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
230 V, 50 Hz
0,6 kg
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Sartorius™ Ionisationsgebläse zur statischen Entladung von Wägegut (220V) > 230 V, 50 Hz