Learn More
Bel-Art™ ProCulture 60 mm Petrischalengestell
Nützlich für den sicheren Transport und die Inkubation von 60-mm-Petrischalen. Das Schalengestell hilft, die Verarbeitung von Tischproben zu optimieren.
Marke:  Bel-Art™ F18991-0060
75.06 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11745234
  • 85.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nützlich für den sicheren Transport und die Inkubation von 60 mm-Petrischalen. Das Schalengestell hilft, die Verarbeitung von Tischproben zu optimieren.
  • Jedes Gestell hat sechs Säulen und fasst bis zu vierundfünfzig Petrischalen mit Deckel
  • Der große Mittelteiler bietet Platz zum Beschriften
  • Mit Tragegriff, der die Proben nicht beeinträchtigt
  • Bis zu vier Gestelle können gestapelt und ineinandergeschoben werden
  • Die Fingerzugangsschlitze im Sockel ermöglichen das sichere Entfernen eines Schalenstapels
  • Der Gestellsockel besteht aus Epoxidharz-beschichtetem Stahl und alle anderen Teile bestehen aus weißem Polypropylen
  • Die Gestelle werden flach geliefert und lassen sich in wenigen Minuten problemlos montieren
  • Dampfautoklavierbar bei 250°F (121°C)
Spezifikation
Spezifikation
Petri Dish Rack
Autoklavierbar
Petri Dishes
54
No
6 cm-Petrischalen mit Deckel
26,7 cm
17,1 cm
17,1 cm
60 mm
6 x 9
Weiß
Polypropylen
Rectangular
Non-sterile
26.7 x 17.1 x 17.1 cm
10.511 Zoll
6.732 Zoll
6.732 Zoll
Name des Produkts
Bel-Art™ ProCulture 60 mm Petrischalengestell > 60 mm-Petrischalen-Rack; Fassungsvermögen: 54 Schalen mit Deckeln