Learn More
Gibco™ Virustransportmedium
Eine gebrauchsfertige Lösung, die Hanks' Balanced Salzlösung, hitzeinaktiviertes FKS, Gentamicin-Sulfat und Amphotericin B enthält.
252.00 CHF - 5250.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 1 X |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | Virustransportmedium |
Serum Level | Standardserum |
Sterilität | Steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16627805
|
Gibco™
A48750BA |
1 l |
5250.00 CHF
20 Liter |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16637805
|
Gibco™
A48750DK |
N/A | ||||||||
Beschreibung
Kit für den Transport von Proben, bei denen Verdacht auf Virenbefall besteht
Gibco Virus-Transportmedium eignet sich für den Transport von Proben, bei denen Verdacht auf Virenbefall besteht. Es ist eine gebrauchsfertige Lösung, die Hanks' Balanced Salzlösung, hitzeinaktiviertes FKS, Gentamicin-Sulfat und Amphotericin B enthält.Spezifikation
1 X | |
Virustransportmedium | |
Steril gefiltert | |
Trockeneis |
Flüssig | |
Standardserum | |
Ohne Glukose, Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum