Learn More
Gibco™ Recovery™ Cell Culture Freezing Medium
Vollständiges und gebrauchsfertiges Gefriermedium für die Kryokonservierung einer Vielzahl von Säugetierzellen, einschließlich CHO-S, CHO-K1, HEK 293, Jurkat und NIH 3T3
Marke: Gibco™ 12648010
188.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Forscher nutzen schon seit vielen Jahren eine allgemeine Rezeptur zur Herstellung von Gefriermittel: Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) mit hohem Glukose-Anteil, ergänzt mit 10 % Serum und 10 % DMSO. Recovery Cell Culture Freezing Medium ist eine optimierte Version dieser klassischen Formulierung, die Gibco Rinderserum und fötales Kälberserum verwendet, um eine verbesserte Zellrückgewinnung und Lebensfähigkeit nach dem Auftauen zu gewährleisten.
- Geeignet für eine Vielzahl von Säugetierzellen
- Kann zum Einfrieren der meisten Säugetierzellen verwendet werden, die in DMEM, DMEM/F-12, MEM, RPMI 1640 und Ham's F-12 kultiviert wurden
- Qualitätsgeprüft auf pH-Wert, Osmolalität, Sterilität und Endotoxin
- Die Wirksamkeit jeder Charge wird mit CHO-K1-Zellen getestet
Zellzählung, Viabilität & Kryokonservierung, Zellkultur, Säugetierzellkultur, Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, In-vitro-Transkription, PCR & Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Auf Trockeneis geliefert.
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß ISO-Norm 13485 zertifiziert ist.
Spezifikation
Säugetierzellen | |
Einfriermedium | |
Steril gefiltert | |
Kein Phenolrot | |
50 mL | |
Forschungsqualität | |
Säugetierzellkultur |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Hoher Glukosegehalt, Phenolrot, DMSO (10 %) | |
Gibco™, Recovery™ | |
Trockeneis | |
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: GefrorenHaltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Methyl-1-butanol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 3-Methyl-1-butanol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen