Learn More
Haldenwanger™ Nicht glasierter Porzellanpistill
Diese Stößel eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Unglasierte Porzellanstößel sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 56/2/RAUH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10042964
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Mahloberflächen sind unglasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Unglasiert
Stößel
Porzellan
150 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Haldenwanger™ Nicht glasierter Porzellanpistill > Länge:150mm