Learn More
CONE SEDIM IMHOFF PS AC 1L
Farbloser Konus aus transparentem Styrol-Acrylnitril-S.A.N-Polymer mit eingeprägter Graduierung
Marke: Azlon SWX008
Beschreibung
- Farbloser, transparenter Konus aus SAN mit eingeprägter Graduierung
- Graduierungen von 2 ml bis 1,000 ml (in gemischten Graduierungen)
- Das untere Ende verfügt über einen Stopfen (im Lieferumfang enthalten), um die Entnahme der Probe und die Reinigung zu erleichtern
Spezifikation
DIN 12672 | |
Zur Bestimmung der Sedimentmenge in Abwässern oder Industrieabfällen | |
Stopfen |
1000 mL | |
2 bis 1000 ml | |
Kunststoff |