Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7352901B pH/Temperatur-Elektrode
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 01X218964
166.13 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen. Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Diese Universal '3-in-1' pH/Temperatur-Kombinationselektrode wird für allgemeine pH-Messungen verwendet. Erhältlich mit 3 m Kabel.
Spezifikationen
Produktspezifikation: Beschreibung
- Parameter: pH / Temperatur
- Bereich: pH 1 bis 13
- Temperaturbereich: 0 bis 80 °°C
- Art des Diaphragmas: Poröser HDPE-Pin
- Interner Referenztyp: Ag/AgCl
- Versiegelt/nachfüllbar: Versiegelt
- Referenzkontakt: Einzeln
- Abmessungen (Schaft): 90 x 12 mm
- Kabellänge: 1 m
- Anschluss: BNC &2.5 mm Phono
- Beschreibung: Universal '3-in-1' pH/Temperatur-Kombinationselektrode mit Kunststoffgehäuse
- Verwendet mit: pH 5 / pH 6 / pH 5+ / pH 6+ / pH 11 / pH 110 / pH 510 / pH 700 / pH 1100 / pH 2100 / pH 2700 / Ion 6 / Ion 6+ / Ion 510 / Ion 700 / Ion 2700 / PC 2700
Spezifikation
Universal Kunststoffgehäuse 3-in-1 pH/Temp. Kombinationselektrode, 12x9mm, BNC-Verbindungsstück, 1m Kabel (für pH 5/6, Ion 6, pH 11/11, pH 51 & pH 11/21) | |
Einzeln | |
0 bis 13 | |
pH/Temperatur-Kombinationselektrode |
BNC-Anschluss | |
Kunststoff | |
0 °C bis 80 °C |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen