Learn More
Haldenwanger™ Glasierter Porzellanmörser
Diese Mörser eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Unglasierte Porzellanmörser sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 55/4/RAUH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12343328
  • 74.35 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Mahloberflächen sind unglasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
250mL
115 mm
Porzellan
Unglasiert
Mörtel
63 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Glasierter Porzellanmörser > Fassungsvermögen:250mL; Höhe:63mm