Learn More
UVP EL-Lampen
Marke:  UVP 95-0198-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11758241
  • 605.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Spezifikation
UV, Weißlicht
8 W
0,16 A
8 W, 230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Lampe der Serie EL
97 mm
230 V
365 nm
376 x 97 x 64 mm
64 mm
376 mm
Je 1
UV-Lampe
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP EL-Lampen > Wellenlänge: 365 nm