Learn More
Invitrogen™ iPrep™ Card: Viral DNA/RNA
iPrep™ Karte: Virale DNA/RNA
Marke:  Invitrogen™ IS10016
Artikelnummer. 10317654
  • 1432.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die iPrep™ Protokollkarte für virale DNA/RNA ist für die Verwendung mit dem iPrep™ PureLink™ Viruskit vorgesehen. Die iPrep™ Protokollkarte ist eine Flash-Speicherkarte mit 512 KB. Jede iPrep™ Protokollkarte verfügt über ein vorprogrammiertes Aufreinigungsprotokoll, das alle verwendeten Reagenzien und die Inkubationszeit steuert. Die folgenden iPrep™ Protokollkarten sind bei Invitrogen erhältlich:
  • iPrep™ Forensik-Karte für die Verwendung mit dem iPrep™ ChargeSwitch™ Forensik-Kit und dem iPRep™ ChargeSwitch™ gDNA-Bukkal-Kit
  • iPrep™ Gewebe-Karte zur Verwendung mit dem iPrep™ ChargeSwitch™ Gewebe-Kit
  • iPrep™ Blut-Karte für die Verwendung mit dem iPrep™ PureLink™ Blut-Kit
  • iPrep™ Virale DNA/RNA-Karte zur Verwendung mit dem iPrep™ PureLink™ Virus-Kit
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Karte
    iPrep™
    1 card
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Invitrogen™ iPrep™ Card: Viral DNA/RNA > 1 Karte