Learn More
Haldenwanger™ Nicht glasierter Porzellanpistill
Diese Stößel eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Unglasierte Porzellanstößel sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
13.60 CHF - 34.45 CHF
Spezifikation
Ausführung | Unglasiert |
---|---|
Produkttyp | Stößel |
Material | Porzellan |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12313338
|
Haldenwanger™
L 56/0A/RAUH |
125 mm |
18.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10656405
|
Haldenwanger™
L 56/00/GLASIERT |
115 mm |
13.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10042964
|
Haldenwanger™
L 56/2/RAUH |
150 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10287274
|
Haldenwanger™
L 56/1/RAUH |
135 mm |
34.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12343338
|
Haldenwanger™
L 56/3/RAUH |
175 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- Mahloberflächen sind unglasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Especificaciones
Unglasiert | |
Stößel | |
Porzellan |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Haldenwanger™ Nicht glasierter Porzellanpistill