Learn More
Haldenwanger™ Stößel aus Porzellan
Diese Stößel aus Porzellan eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellanstößel sind in glasierten oder unglasierten Ausführungen mit Kopfgrößen von 24 bis 85 mm Durchmesser lieferbar. Strenge Prüfungen von den Rohstoffen und bis hin zu den Endprodukten gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität.
Marke: Haldenwanger™ L 56/00/RAUH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mahloberflächen sind unglasiert
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Laborporzellan entspricht DIN EN 60672-3, Gruppe C100, Typ C110
Spezifikation
Unglasiert | |
Stößel | |
115 mm |
24 mm | |
Porzellan |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Stößel aus Porzellan > Länge:115mm; Außendurchmesser:24mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur