Learn More
Gibco™ TAP-Nährmedien, optimiert für Chlamydomonas-Kultur
TAP Nährmedien, optimiert für Chlamydomonas-Kultur
Marke: Gibco™ A1379802
Beschreibung
Gibco™ TAP Medium ist für die Kultivierung und Pflege von Chlamydomonas reinhardtii optimiert. Die Formulierung wird gebrauchsfertig in einfacher Konzentration geliefert, damit Sie aufwendige Medienvorbereitungsschritte vermeiden können.Jedes Gibco™ TAP Medium wird in der preisgekrönten Gibco™ Flasche geliefert, die für eine einfachere Verwendung im Biosicherheitsschrank konzipiert wurde, das Kontaminationsrisiko minimiert und Ihnen hilft, Zellkulturen konsistenter zu verarbeiten. Zusammen ergeben die hochwertige Verpackung und die hohe Qualität, die höhere Zuverlässigkeit und die verbesserte Konsistenz in der Chlamydomonas-Kultur eine bessere Gesamteffizienz und robustere Daten (Abb. 1, 2).
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation
Gibco™ TAP Nährmedien enthalten: • 6 l Gibco™ TAP Medien – Lagerung bei 4 °C. |
|
Flüssig | |
Keine (gebrauchsfertig) |
1 X | |
Wachstumsmedium | |
6 x 1 L |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2513786 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1379801,A1379802 |
2513788 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1379801,A1379802 |
2679191 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1379801,A1379802 |
2679191 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1379801,A1379802 |
2753876 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1379801,A1379802 |