Learn More
Fisherbrand™ Elmasonic X-tra ST beheizte Ultraschallreiniger
Die Elmasonic X-tra ST-Serie ist für den Einsatz in einer robusten Produktionsumgebung, in Werkstätten und im Servicebereich konzipiert. Ausgelegt für den Dauerbetrieb bei höchster Belastung im Einschichtbetrieb mit drei Jahre Garantie.
Marke:  Fisherbrand™ 1076442
7064.76 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15616084
  • 8070.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ultraschallbehälter aus Edelstahl
  • Geneigter Boden zum besseren Ablassen der Reinigungsflüssigkeit
  • Sandwich-Hochleistungsschwingsysteme
  • Die Ultraschallfrequenz kann zwischen 25 kHz für Grob- und Vorreinigung und 45 kHz für Feinreinigung umgeschaltet werden
  • Sweep-Funktion für die kontinuierliche Verschiebung der maximalen Schalldrücke und für eine homogenere Schallverteilung im Reinigungsbad
  • Schaltbare Impulsfunktion zur Intensivierung des Ultraschallreinigungseffekts; zusätzlich Optimierung der Betriebsbereitschaft (Erreichen der Kavitationsschwelle) und nach Austausch des Korbes (Reduzierung der Reinigungszeit)
  • Dynamische Funktion: Die Funktionen Sweep und Pulse werden abwechselnd automatisch ausgeführt; die Ultraschallleistung wird um bis zu 20 Prozent erhöht;
  • Gleichzeitig verbessert die gleichmäßige Verteilung des Ultraschalls im Ultraschallbad die Reinigungswirkung
  • Heizung mit Temperaturregelung von 30& Grad; bis 80& Grad;C.
  • Temperaturgesteuerte Ultraschallfunktion; der Ultraschall startet automatisch, wenn die vorgewählte Temperatur erreicht wird
  • Automatische Sicherheitsabschaltung nach 12 Betriebsstunden, um einen versehentlichen Dauerbetrieb zu vermeiden
  • Automatische Sicherheitsabschaltung bei einer Badtemperatur von 90& C zum Schutz vor Übertemperatur
  • Anzeige der eingestellten Werte und der Ist-Werte auf dem LED-Display
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Rollen mit einer Feststellbremse, um das Gerät zu bewegen, wenn es leer ist
Spezifikation
Spezifikation
LED
3 x 400 V
850 x 885 x 936 mm
Tot. Power Consumption: 9500 W
1600H
93 kg
25/45 kHz
Edelstahl
162 l (Arbeitsvolumen: 133 l)
600 x 600 x 450 mm
Ultraschallreinigung
9500 W
Sweep, Puls, Dynamik
Name des Produkts
Fisherbrand™ Elmasonic X-tra ST beheizte Ultraschallreiniger > 1600H; 3x400 V; 162 l Kapazität