Learn More
Gibco™ TAP-Nährmedien, optimiert für Chlamydomonas-Kultur
TAP Nährmedien, optimiert für Chlamydomonas-Kultur
109.00 CHF - 634.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Produkttyp | Wachstumsmedium |
Vorbereitungsmethode | Keine (gebrauchsfertig) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12393553
![]() |
Gibco™
A1379801 |
1 l |
109.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12063479
|
Gibco™
A1379802 |
6 x 1 L |
634.00 CHF
6000 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gibco™ TAP Medium ist für die Kultivierung und Pflege von Chlamydomonas reinhardtii optimiert. Die Formulierung wird gebrauchsfertig in einfacher Konzentration geliefert, damit Sie aufwendige Medienvorbereitungsschritte vermeiden können.Jedes Gibco™ TAP Medium wird in der preisgekrönten Gibco™ Flasche geliefert, die für eine einfachere Verwendung im Biosicherheitsschrank konzipiert wurde, das Kontaminationsrisiko minimiert und Ihnen hilft, Zellkulturen konsistenter zu verarbeiten. Zusammen ergeben die hochwertige Verpackung und die hohe Qualität, die höhere Zuverlässigkeit und die verbesserte Konsistenz in der Chlamydomonas-Kultur eine bessere Gesamteffizienz und robustere Daten (Abb. 1, 2).
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation
Flüssig | |
Wachstumsmedium | |
Keine (gebrauchsfertig) |