Learn More
Gibco™ TAP-Nährmedien, optimiert für Chlamydomonas-Kultur
GREENER_CHOICE
TAP Nährmedien, optimiert für Chlamydomonas-Kultur
Marke:  Gibco™ A1379801
99.75 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12393553
  • 109.00 CHF / 1 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Gibco™ TAP Medium ist für die Kultivierung und Pflege von Chlamydomonas reinhardtii optimiert. Die Formulierung wird gebrauchsfertig in einfacher Konzentration geliefert, damit Sie aufwendige Medienvorbereitungsschritte vermeiden können.
Jedes Gibco™ TAP Medium wird in der preisgekrönten Gibco™ Flasche geliefert, die für eine einfachere Verwendung im Biosicherheitsschrank konzipiert wurde, das Kontaminationsrisiko minimiert und Ihnen hilft, Zellkulturen konsistenter zu verarbeiten. Zusammen ergeben die hochwertige Verpackung und die hohe Qualität, die höhere Zuverlässigkeit und die verbesserte Konsistenz in der Chlamydomonas-Kultur eine bessere Gesamteffizienz und robustere Daten (Abb. 1, 2).
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
1 l
Keine (gebrauchsfertig)
Gibco™ TAP Nährmedien enthalten:
•  1 l Gibco™ TAP-Medien — Lagerung bei 4 °C.
Wachstumsmedium
Raumtemperatur
C. reinhardtii
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2513786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1379801,A1379802
Chargennummer2513788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1379801,A1379802
Chargennummer2679191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1379801,A1379802
Chargennummer2679191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1379801,A1379802
Chargennummer2753876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1379801,A1379802
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ TAP-Nährmedien, optimiert für Chlamydomonas-Kultur > 1 l