Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, 99 % Artikelnummer.: 11497417
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, 99 %
Artikelnummer. 11497417
2500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11497417
Marke: Thermo Scientific Chemicals A15583.0E
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Verwendet für die Reinigung von Proteinen in Saccharose-Dichtegradientenstudien. Saccharose wird vielfach in Arzneimitteln verwendet, um unverdaulichen Chemikalien einen angenehmeren Geschmack zu verleihen. Es wird in vielen medizinischen Darreichungsformen wie Kautabletten, Sirupe, Tabletten oder Klebstoffen verwendet. Heutzutage wird Saccharose hauptsächlich in Lebensmitteln verwendet. Die Fettsäureester der Saccharose finden in transdermalen therapeutischen Systemen Anwendung. Die Saccharosegradientenzentrifugation spielt außerdem bei der selektiven Isolierung von Nocardia spp. aus dem Boden eine wichtige Rolle.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol, Methanol. Unlöslich in Diethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Chemischer Name oder Material Saccharose
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Dichte 1.58
Geruch Geruchsneutral
Menge 2500 g
Beilstein 90825
Merck Index 14,8881
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,methanol. Insoluble in diethyl ether.
Optische Drehung +66.5° (c=10 in Water)
Formelmasse 342.3
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW13K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberA15583.0C,A15583.36,A15583.0E
Chargennummer10251606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA15583.0C,A15583.36,A15583.0E
ChargennummerQ22K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA15583.0C,A15583.36,A15583.0E
Chargennummer10250114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA15583.0C,A15583.36,A15583.0E
ChargennummerM31K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog NumberA15583.0C,A15583.36,A15583.0E
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, 99 % >