Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, 99 % Artikelnummer.: 11407427
Verfügbar ab: 12-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, 99 %
Artikelnummer. 11407427
10,000 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11407427
Marke: Thermo Scientific Chemicals A15583.0C
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Verwendet für die Reinigung von Proteinen in Saccharose-Dichtegradientenstudien. Saccharose wird vielfach in Arzneimitteln verwendet, um unverdaulichen Chemikalien einen angenehmeren Geschmack zu verleihen. Es wird in vielen medizinischen Darreichungsformen wie Kautabletten, Sirupe, Tabletten oder Klebstoffen verwendet. Heutzutage wird Saccharose hauptsächlich in Lebensmitteln verwendet. Die Fettsäureester der Saccharose finden in transdermalen therapeutischen Systemen Anwendung. Die Saccharosegradientenzentrifugation spielt außerdem bei der selektiven Isolierung von Nocardia spp. aus dem Boden eine wichtige Rolle.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol, Methanol. Unlöslich in Diethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharose
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Dichte 1.58
Geruch Geruchsneutral
Menge 10,000 g
Beilstein 90825
Merck Index 14,8881
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,methanol. Insoluble in diethyl ether.
Optische Drehung +66.5° (c=10 in Water)
Formelmasse 342.3
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR20L057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog NumberA15583.0C,A15583.36,A15583.0E
ChargennummerW13K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberA15583.0C,A15583.36,A15583.0E
Chargennummer10251606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA15583.0C,A15583.36,A15583.0E
ChargennummerQ22K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA15583.0C,A15583.36,A15583.0E
Chargennummer10250114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA15583.0C,A15583.36,A15583.0E
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, 99 % >