Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Maltose-Monohydrat, 95 % Artikelnummer.: 11467727
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Maltose-Monohydrat, 95 %
Artikelnummer. 11467727
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11467727
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16266.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6363-53-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
D-(+)-Maltose-Monohydrat ist üblicherweise in Lebensmitteln enthalten und wird in der Regel in Brauprozessen verwendet. Verwendung auch in verschiedenen Kulturmedien in Zell- und Gewebekulturanwendungen. D-(+)-Maltose-Monohydrat wird als Substrat α-Glucosidase verwendet. Darüber hinaus Einsatz als Substrat für die Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Enzymen, wie z. B Maltase(n), Maltose α-D-Glucosyltransferase(n), Maltose-transportierende ATPase(n), Maltose O-Acetyltransferase(n), Maltose-Epimerase(n) und Phosphorylase(n). D-Maltose wird zur Untersuchung von Maltose-bindenden Proteinen und Disaccharid-Transportsystemen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
D-(+)-Maltose-Monohydrat ist üblicherweise in Lebensmitteln enthalten und wird in der Regel in Brauprozessen verwendet. Verwendung auch in verschiedenen Kulturmedien in Zell- und Gewebekulturanwendungen. D-(+)-Maltose-Monohydrat wird als Substrat für α-Glucosidase verwendet. Darüber hinaus Einsatz als Substrat für die Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Enzymen, wie z. B Maltase(n), Maltose α-D-Glucosyltransferase(n), Maltose-transportierende ATPase(n), Maltose O-Acetyltransferase(n), Maltose-Epimerase(n) und Phosphorylase(n). D-Maltose wird zur Untersuchung von Maltose-bindenden Proteinen und Disaccharid-Transportsystemen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich im Äther
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6363-53-7
Summenformel C12H24O12
Molekulargewicht (g/mol) 360.31
MDL-Nummer MFCD00149343
InChI-Schlüssel HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtraMehr anzeigenWeniger anzeigen
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanalhydrat
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Maltose monohydrate
Schmelzpunkt ∽120°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 100 g
Beilstein 5784659
Merck Index 14,5714
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in ether
Formelmasse 360.32 (342.30 Anhydrous)
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR22L039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2025 ArtikelnummerA16266.0E,A16266.36,A16266.22
ChargennummerQ11L045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA16266.0E,A16266.36,A16266.22
ChargennummerZ26K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 ArtikelnummerA16266.0E,A16266.36,A16266.22
Chargennummer10251064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA16266.0E,A16266.36,A16266.22
ChargennummerS27K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 ArtikelnummerA16266.0E,A16266.36,A16266.22
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Maltose-Monohydrat, 95 % >