Learn More
D-Sucrose (Molekularbiologie), Fisher BioReagenzien
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
D-Sucrose eignet sich für die Vorbereitung von Dichtegradienten, die zur Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren durch Ultrazentrifugation verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Alpha-Vektor | Sucrose |
Chemischer Name oder Material | D-Sucrose |
Schmelzpunkt | 190°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6,5 bis 7,5 |
Glührückstand | 0.01% max. |
Verlust bei Trocknung | 0.03% max. |
Hinweise zur Reinheitsqualität | DNase-, RNase- and Protease-Free |
Prozentgehaltsbereich | ≥99.9% |
Verpackung | Poly-Flasche |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
D-Sucrose (Molekularbiologie), Fisher BioReagenzien >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur