Learn More
Sampling Systems™ Edelstahltrichter für Pulver
Sampling Systems™ rostfreier Pulvertrichter aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und für hygienische und pharmazeutische Anwendungen geeignet.
139.00 CHF - 316.00 CHF
Spezifikation
Material Edelstahl
Enthält 1.5-Zoll-Hülse am Ausguss
Produkttyp Trichter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Oberer Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Oberer Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15511802
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A716-300
300 mm 300 mm
312.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15859711
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A716-100
100 mm 107 mm
139.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15869711
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A716-200
200 mm 230 mm
316.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertiger Edelstahl 316L
  • Mattierte Oberfläche
  • In unterschiedlichen Größen erhältlich
  • Dreifach-Klemmringverschraubung am Auslaufstutzen (BS4825-3)
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
1.5-Zoll-Hülse am Ausguss
Trichter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Edelstahltrichter für Pulver