Learn More
Thermo Scientific™ 3M™ Comply™ Indikatorband
CSSD- oder OP-Personal erkennt sofort, dass die Packungen dem Sterilisationsprozess unterzogen wurden. Das 3M™ Comply™ Indikatorband ändert die Farbe oder wird dunkler, wenn es dem Sterilisationsprozess ausgesetzt wurde.
Marke: Thermo Scientific™ 7000138229
6.15 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. 3M™ Comply™ Indicator tape changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
Als Expositionsüberwachung ermöglicht das 3M™ Indikatorband die sichere Versiegelung von Packungen, und CSSD- oder OP-Personal erkennt sofort, dass die Packungen dem Sterilisationsprozess unterzogen wurden. Die chemische Indikatortinte ist in einem diagonalen Streifenmuster gedruckt und ändert bei der Sterilisation die Farbe oder wird dunkler.- Das bleifreie Dampf-Indikatorband kann für alle Verpackungen verwendet werden
- Zuverlässiger Klebstoff, der am Verpackungsmaterial haftet
- Nachhaltiger, lösungsmittelfreier Herstellungsprozess
- Erfordert keine Entsorgung gefährlicher Abfälle
- Die neu gestaltete Verpackung enthält bis zu 30 % weniger Kunststoff
- Praktische, einzeln verpackte und einfach zu öffnende Rollen
- Bleifrei und ohne Latexzusatz
Spezifikation
Entspricht NF EN 867-1 Klasse A, ISO 11140-1 Klasse 1 | |
55 m x 18 mm | |
Autoklavieren | |
Indikatorband | |
Je | |
Dampf- |
Beige | |
Sterilisationsüberprüfung | |
55 m | |
Bleifrei, aggressiv, druckempfindlich selbstklebend | |
Ja | |
18 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30