Learn More
Kartell™ Klebeband, Sterilisationsindikator
Zeigt eine erfolgte Sterilisation durch einfachen Farbumschlag von Weiß nach Braun an. Kartell™ Klebeband zur Sterilisationsanzeige ist in Ausführungen zum Autoklavieren sowie in Ausführungen für die Trockenwärme-Sterilisation erhältlich.
Marke:  Kartell™ 0105200
22.74 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10073454
  • 32.34 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zeigt eine erfolgte Sterilisation durch einfachen Farbumschlag von Weiß nach Braun an.Kartell™ Klebeband zur Sterilisationsanzeige ist in Ausführungen zum Autoklavieren sowie in Ausführungen für die Trockenwärme-Sterilisation erhältlich.
  • Das Klebeband zeigt die Sterilisation an.
  • Verfügbare Klebebänder für Autoklavier- und Poupinet-Sterilisationsmethoden:
    • Band für Autoklavierung: 20’ bei +121 °C, 10’ bei +125 °C oder 5’ bei +135 °C
    • Poupinel-Methode: Trockenhitze
  • Farbumschlag von Weiß zu Braun
  • Bleifrei bei korrekter Lagerung
  • Das Autoklavierungsband kann bis zu 3 Jahre nach Herstellungsdatum verwendet werden.
  • Das Poupinel-Klebeband kann bis zu 24 Monate nach Herstellungsdatum verwendet werden.
  • Konform mit ISO 11140/2005
Spezifikation
Spezifikation
ISO 11140/2005
50 m
Ja
19 mm
Zur Angabe der Sterilisation
Papier
Autoklavieren
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Klebeband, Sterilisationsindikator > Farbe: Weiß bis braun