Learn More
Ambion™ Silencer™ Custom Designed siRNA
Silencer™ kundenspezifische siRNA
Marke: Ambion™ 4399673
592.28 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
619.08 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kostengünstige RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
- Verwenden Sie den GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen
Spezifikation
Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in einem frostfreien Tiefkühlgerät lagern. (Getrocknete Oligonukleotide werden bei Umgebungstemperatur versendet.) Weitere im Lieferumfang enthaltene Materialien: 1,75 ml Nuklease-freies Wasser. | |
Die Genexpression wird unterdrückt, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen | |
Kundenspezifische siRNA | |
20 nmol | |
Nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern |
GeneAssist – kundenspezifisch definierte Silencer™ siRNA | |
Silencer™ | |
HPLC | |
Umgebungstemperatur |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.