Learn More
Ohaus™ Winkelrotor, 30 x 15 ml RB/FA, ID
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke: Ohaus™ 30314832
1322.97 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
- Fassungsvermögen: 30 x 15 ml
- Max. g-Kraft: 2,830 g
- Max. Drehzal: 4,500 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Rotor, Winkel, 30 x 15 ml RB/FA, ID | |
30 x 15 ml | |
4,500 U/min | |
Gehäuse FC5714 | |
Nicht zutreffend |
Polypropylen | |
2.830 × g | |
3,260 kg | |
35 ° |