Learn More
Ambion™ Silencer™ Select vordefinierte siRNA
Silencer™ Select vorkonfigurierte siRNA
Marke:  Ambion™ 4390824
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10608505
  • 706.00 CHF / 5 Nanomol
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen. Es stehen verschiedene Silencer™ Select siRNAs zur Auswahl – vorkonzipiert oder validiert. Die Silencer™ Select vorkonfigurierten siRNAs sind auf der Grundlage ihrer bewährten Konzeption garantiert rauschfrei, während die Silencer™ Select validierten siRNAs funktionell getestet werden, um die Target-Genexpression zu reduzieren. Sets von Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken sind auch in Röhrchen oder Platten für das Screening mit hohem Durchsatz erhältlich. Die Silencer™ Select RNAs zur Positivkontrolle und Negativkontrolle sollten in jedes siRNA-Experiment einbezogen werden.
Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select siRNAs:
  • Potent – bis zu 100-fach potenter als derzeit verfügbare siRNAs und weniger Off-Target-Effekte
  • Höchste Spezifität – LNA™ chemische Modifikationen reduzieren die Wirkung von Off-Target-Effekten um bis zu 90 %
  • Zuverlässig – nachgewiesene Verbesserungen in der Konsistenz und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
  • Garantiert – 100 % garantiert rauschfrei, die beste Garantie in der Branche
  • Hinweis: Silencer ™ vorkonfigurierten und validierten siRNAs wurden mit unserem Algorithmus der ersten Generation entwickelt und beinhalten KEINE chemischen Modifikationen. Sie werden für die Durchführung von In-vitro-RNAi-Studien empfohlen, die mit Silencer™ siRNAs begonnen wurden. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
    Ungefähre Zeit bis zum Ergebnis*
  • Standard-Aufreinigung: 4 Arbeitstage
  • HPLC-Aufreinigung: 6 Arbeitstage (20 und 40 nmol); 15 Arbeitstage (250 nmol)
  • Bereit für In-vivo-Forschung: 15 Arbeitstage (250 nmol)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Enthält getrocknete siRNA (5 nmol) und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter –20 °C aufbewahren.
    siRNA
    RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA
    Silencer™ Select validated siRNA
    5 nmol
    Silencer™ Select Validierte siRNA, 5nmol, Standardreinheit, für RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, RNAi, siRNA
    Silencer™ Select validated siRNA
    Silencer™ Select, Ambion™
    Standardreinheit
    5nmol
    Name des Produkts
    Ambion™ Silencer™ Select vordefinierte siRNA > 5 nmol
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.