Learn More
Brady™ Druckerband für Thermotransferdrucker der Serie 6000, für IP™-Drucker geeignet
Die IP™-druckergeeigneten Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 6000 sind Farbbänder mit hoher Dichte, ausgezeichneter Lösungsmittelbeständigkeit, hoher Wärmebeständigkeit und extremer Kratzfestigkeit.
Marke: Brady™ 066226
150.32 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
- Spindel
Beschreibung
- Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
- Die halogenfreie Resin-Formulierung der R6000 Serie bietet eine ausgezeichnete Lösungsmittel-, Kratz- und Hitzebeständigkeit, wenn sie auf das entsprechende Etikettenmaterial gedruckt wird
- Empfohlen für das Drucken auf glänzenden oder sehr glatten Etikettenmaterialien, wie z. B. hochbeständiges Polyester (B-483) und Permanent-Polyester (B-423) von Brady™
- Kombinieren Sie Brady Etikettenmaterialien mit der empfohlenen Farbbandserie für eine überragende Legendenleistungsfähigkeit
Compliance
RoHS-Kompatibilität: Passt zu 2002/95/EC
Spezifikation
RoHS 2002/95/EC | |
Schwarz | |
Unsteril | |
Spindel | |
300 m x 83 cm (984 ft. x 3.27 in.) | |
2.99 cm | |
8,3 cm | |
2.54 cm |
IP-R6002 | |
Harz- | |
IP300- und IP600 Drucker | |
Je 1 | |
984 ft. (2,01 m) | |
3,27 in. | |
1 in. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Druckerband für Thermotransferdrucker der Serie 6000, für IP™-Drucker geeignet > 83 mm x 300 m (3.27 Zoll x 984 Fuß)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur