Learn More
Ambion™ Silencer™ Custom Designed siRNA
Silencer™ kundenspezifische siRNA
446.00 CHF - 1092.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in einem frostfreien Tiefkühlgerät lagern. (Getrocknete Oligonukleotide werden bei Umgebungstemperatur versendet.) Weitere im Lieferumfang enthaltene Materialien: 1,75 ml Nuklease-freies Wasser.
Beschreibung GeneAssist – kundenspezifisch definierte Silencer™ siRNA
Produktlinie Silencer™
Produkttyp Kundenspezifische siRNA
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Reinheit Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Reinheit Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15551054
Unterlagen ansehen
Ambion™
4399670
Standard 5 nmol
446.00 CHF
5 Nanomol
Verfügbar ab: 14-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15561054
Unterlagen ansehen
Ambion™
4399671
Standard 20 nmol
604.00 CHF
20 Nanomol
Verfügbar ab: 14-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15571054
Unterlagen ansehen
Ambion™
4399672
Standard 40 nmol
764.00 CHF
40 Nanomol
Verfügbar ab: 14-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15581054
Unterlagen ansehen
Ambion™
4399673
HPLC 20 nmol
924.00 CHF
20 Nanomol
Verfügbar ab: 14-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15591054
Unterlagen ansehen
Ambion™
4399674
HPLC 40 nmol
1092.00 CHF
40 Nanomol
Verfügbar ab: 14-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Silencer™ anwenderspezifische siRNAs (unveränderte 21 bp-Duplexe) sind kostengünstige RNA-Interferenz(RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen.
Spezifikation
Spezifikation
Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in einem frostfreien Tiefkühlgerät lagern. (Getrocknete Oligonukleotide werden bei Umgebungstemperatur versendet.) Weitere im Lieferumfang enthaltene Materialien: 1,75 ml Nuklease-freies Wasser.
Silencer™
Umgebungstemperatur
GeneAssist – kundenspezifisch definierte Silencer™ siRNA
Kundenspezifische siRNA
Nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ambion™ Silencer™ Custom Designed siRNA