Learn More
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11989427
|
Trajan™
039807 |
23 ga | 2,7 in. |
63.70 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11961144
|
Trajan™
039822 |
19 ga | 2 in. |
63.70 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10297312
|
Trajan™
039891 |
14 ga | 4,52 in. |
119.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11919437
|
Trajan™
039831 |
19 ga | 4,52 in. |
63.70 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11959427
|
Trajan™
039867 |
16 ga | 2.7 Zoll |
63.70 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11929427
|
Trajan™
039880 |
14 ga | 2 in. |
93.45 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11971144
|
Trajan™
039842 |
18 ga | 2 in. |
63.70 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11929437
|
Trajan™
039811 |
23 ga | 4,52 in. |
63.70 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11951144
|
Trajan™
039802 |
23 ga | 2 in. |
62.45 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11909437
|
Trajan™
039871 |
16 G | 4,52 in. |
63.70 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für eine optimale Durchdringung des Septums und Vermeidung von Septumdurchstechen.
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Abgeschrägte Spitze
- Wird in Packungen mit 5 Stück geliefert
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen