Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen
Abgeschrägte Spitze. Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen werden in Packungen mit 5 Stück geliefert.
Marke:  Trajan™ 039831
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11919437
  • 63.70 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Für eine optimale Durchdringung des Septums und Vermeidung von Septumdurchstechen.
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Abgeschrägte Spitze
  • Wird in Packungen mit 5 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
0.025 in.
0.65 mm
Gaschromatographie
Ersatznadel
114,808 mm
Luer-Lock
19 ga
0.042 in.
1 mm
4,52 in.
Trajan™
Kegel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen > Abgeschrägte Spitze; Länge: 115 mm; Gauge: 19; AD: 1.07 mm; Innendurchmesser: 0.65 mm