Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen
Abgeschrägte Spitze. Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen werden in Packungen mit 5 Stück geliefert.
Marke:  Trajan™ 039871
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11909437
  • 63.70 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Für eine optimale Durchdringung des Septums und Vermeidung von Septumdurchstechen.
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Abgeschrägte Spitze
  • Wird in Packungen mit 5 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
16 G
1.57 mm
Nadel
1.19 mm
4,52 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen > Gauge: 16G; ID 1.19 mm