Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen
Abgeschrägte Spitze. Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen werden in Packungen mit 5 Stück geliefert.
Marke:  Trajan™ 039880
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11929427
  • 93.45 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für eine optimale Durchdringung des Septums und Vermeidung von Septumdurchstechen.
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Abgeschrägte Spitze
  • Wird in Packungen mit 5 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
±1 %
14 ga
1.6 mm
1.6 mm
2.1 mm
2 in.
5/Pckg.
Luer-Lock
Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl
0.062 in.
0.062 in.
2.11 mm
Gaschromatographie
Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen
Kegel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen > Abgeschrägte Spitze; Länge: 50 mm; Gauge: 14; AD: 2.1 mm; Innendurchmesser: 1.6 mm