Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen
Abgeschrägte Spitze. Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen werden in Packungen mit 5 Stück geliefert.
Marke:  Trajan™ 039891
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10297312
  • 119.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für eine optimale Durchdringung des Septums und Vermeidung von Septumdurchstechen.
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Abgeschrägte Spitze
  • Wird in Packungen mit 5 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
0.062 in.
1.6 mm
Gaschromatographie
Ersatznadel
Luer-Lock
14 ga
0.062 in.
2.11 mm
4,52 in.
Kegel
Name des Produkts
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen > Abgeschrägte Spitze; Länge: 115 mm; Gauge: 14; AD: 2.1 mm; Innendurchmesser: 1.6 mm