Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen
Abgeschrägte Spitze. Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen werden in Packungen mit 5 Stück geliefert.
Marke:  Trajan™ 039802
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11951144
  • 62.45 CHF / 5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Für eine optimale Durchdringung des Septums und Vermeidung von Septumdurchstechen.
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Abgeschrägte Spitze
  • Wird in Packungen mit 5 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
0.012 Zoll
0.32 mm
Gaschromatographie
Ersatznadel
Luer-Lock
23 ga
0.024 Zoll
0.63 mm
2 in.
Kegel
Name des Produkts
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen > Abgeschrägte Spitze; Länge: 50 mm; Gauge: 23; AD: 0.63 mm; Innendurchmesser: 0.32 mm