Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen
Abgeschrägte Spitze. Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen werden in Packungen mit 5 Stück geliefert.
Marke: Trajan™ 039867
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für eine optimale Durchdringung des Septums und Vermeidung von Septumdurchstechen.
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Abgeschrägte Spitze
- Wird in Packungen mit 5 Stück geliefert
Spezifikation
Stainless Steel | |
0,046 in. | |
1.1 mm | |
Gaschromatographie | |
Ersatznadel | |
Luer-Lock |
16 ga | |
0.061 in. | |
1.57 mm | |
2.7 Zoll | |
Kegel |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen > Ausführung mit abgeschrägter Spitze; Länge: 70 mm; Gauge: 16; AD: 1.57 mm; Innendurchmesser: 1.1 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur