Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen
Abgeschrägte Spitze. Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen werden in Packungen mit 5 Stück geliefert.
Marke: Trajan™ 039822
Beschreibung
Für eine optimale Durchdringung des Septums und Vermeidung von Septumdurchstechen.
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Abgeschrägte Spitze
- Wird in Packungen mit 5 Stück geliefert
Spezifikation
Edelstahl | |
0.025 in. | |
0.65 mm | |
Gaschromatographie | |
Ersatznadel | |
Luer-Lock |
19 ga | |
0.025 in. | |
0.64 mm | |
2 in. | |
Kegel |