Learn More
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler
Für den Einsatz mit den Schüttlern New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™. Die einteilige Konstruktion der Eppendorf™ Scientific Schüttelkolbenklammern aus Edelstahl gewährleistet zusätzliche Festigkeit und Sicherheit.
25.75 CHF - 145.58 CHF
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10706164
|
Eppendorf™
ACE-10S |
10 ml-Erlenmeyerkolben | 31 x 26 mm |
25.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10487651
|
Eppendorf™
M1190-9004 |
25 ml-Erlenmeyerkolben | 23 x 22 mm |
25.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11386034
|
Eppendorf™
M1190-9000 |
50-ml-Erlenmeyerkolben | 51 x 26 mm |
27.11 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11396034
|
Eppendorf™
M1190-9001 |
125-ml-Erlenmeyerkolben | 68 x 37 mm |
28.71 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11306044
|
Eppendorf™
M1190-9002 |
250-ml-Erlenmeyerkolben | 91 x 47 mm |
40.81 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11316044
|
Eppendorf™
M1190-9003 |
500-ml-Erlenmeyerkolben | 102 x 48 mm |
48.29 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11399814
|
Eppendorf™
ACSB-500S |
500 ml-Medienflaschen und TPP-Bioreaktoren 450 ml oder 600 ml | 92 x 108 mm |
135.54 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11326044
|
Eppendorf™
ACE-1000S |
1-l-Erlenmeyerkolben | 130 x 64 mm |
63.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11309824
|
Eppendorf™
ACSB-1000S |
1-l-Medienflaschen | 108 x 150 mm |
135.54 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11698613
|
Eppendorf™
M1190-9005 |
2 l-Enghals-Erlenmeyerkolben (DIN-ISO 1773), Thomson- oder Corning-Kolben | 165 x 112 mm |
145.58 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11336044
|
Eppendorf™
ACE-2000S |
2-l-Weithals-Erlenmeyerkolben (DIN-ISO 24450) | 158 x 72 mm |
99.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11389814
|
Eppendorf™
ACFE-2800S |
2,8 l-Fernbachkolben | 203 x 73 mm |
126.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11346044
|
Eppendorf™
ACE-3000S |
3-l-Erlenmeyerkolben | 189 x 112 mm |
116.46 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11359814
|
Eppendorf™
ACE-4000S |
4-l-Erlenmeyerkolben | 210 x 99 mm |
114.46 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11369814
|
Eppendorf™
ACE-5000S |
5-l-Erlenmeyerkolben | 222 x 145 mm |
123.49 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11379814
|
Eppendorf™
ACE-6000S |
6-l-Erlenmeyerkolben | 244 x 100 mm |
137.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Edelstahlkonstruktion
- Enthält Befestigungsschrauben
- Klammern für 2 ml und darüber, mit einem zusätzlichen Gürtel für zusätzliche Sicherheit während des Rührens von Kolben bei hohen Drehzahlen
- Komplett mit erforderlichen Schrauben und gewendelten Drahtfedern für zusätzliche Stabilität bei hohen Drehzahlen
Spezifikation
Klemme | |
Edelstahl |