Learn More
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler
Für den Einsatz mit den Schüttlern New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™. Die einteilige Konstruktion der Eppendorf™ Scientific Schüttelkolbenklammern aus Edelstahl gewährleistet zusätzliche Festigkeit und Sicherheit.
Marke: Eppendorf™ ACFE-2800S
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Edelstahlkonstruktion
- Enthält Befestigungsschrauben
- Klammern für 2 ml und darüber, mit einem zusätzlichen Gürtel für zusätzliche Sicherheit während des Rührens von Kolben bei hohen Drehzahlen
- Komplett mit erforderlichen Schrauben und gewendelten Drahtfedern für zusätzliche Stabilität bei hohen Drehzahlen
Specifications
2,8 l-Fernbachkolben | |
Edelstahl | |
Schüttler der Modelle Innova, I-Series und Excella |
Klemme | |
203 x 73 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler > Für 2800 ml-Fernbachkolben
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction