Learn More
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler
Für den Einsatz mit den Schüttlern New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™. Die einteilige Konstruktion der Eppendorf™ Scientific Schüttelkolbenklammern aus Edelstahl gewährleistet zusätzliche Festigkeit und Sicherheit.
Marke:  Eppendorf™ M1190-9005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11698613
  • 145.58 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety.
  • Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds.
  • Comes complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 l-Enghals-Erlenmeyerkolben (DIN-ISO 1773), Thomson- oder Corning-Kolben
Stainless Steel
165 x 112 mm
Klemme
168 mm
Name des Produkts
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler > Zur Verwendung mit 2 l Lauber Thompson